Learn More
Cole-Parmer™ Homogénéisateur portatif Stuart™
Homogénéisateur puissant à vitesse variable. L’homogénéisateur portatif Stuart™ possède un moteur à haute vitesse et à couple élevé qui le rend idéal pour la plupart des applications d’homogénéisation.
Marque:  Cole-Parmer™ 04720-01
1089.19 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25045" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 13100703
  • 1146.52€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conception ergonomique
  • Vitesse variable du moteur de 5 000 à 35 000 tr/min.
  • Gamme de traitement de 0,03 ml à 100 ml.
  • Peut être utilisé avec des sondes robustes jetables en polycarbonate ou des sondes en acier inox.
Spécification
Spécification
Homogénéiseur
220 / 240 V
50 Hz
0,03 à 100 ml
55 mm
0,5 kg
5000 à 35 000 tr/min
220/240 V, /50 Hz
125 W
160 mm
Prise UK
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Cole-Parmer™ Homogénéisateur portatif Stuart™ > Hauteur : 160 mm