Learn More
Cytiva Microplaques transparentes à 96 puits Whatman™ UNIPLATE™
Plaques de prélèvement moulées en une seule pièce, conçues pour s’adapter à une variété d’applications.
Marque:  Cytiva 7701-1651
Code produit. 11348674
  • 240.00€ / 50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Polystyrène
  • Résistance aux températures basses (-20°C) pour un stockage à long terme
  • Fond de puits plat, rond ou en forme de V
  • Conforme aux normes ANSI™/SBS (American National Standards Institute, Society of Biomolecular Screening) pour la compatibilité avec la plupart des lecteurs de microplaques et des dispositifs automatisés de manipulation des plaques
  • Non traitée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Étalon
Microplaques UNIPLATE
Transparent
650 μl
Non traité
50/boîte
12,2 cm
Sans couvercle
8 x 12
PS
96
Carré
18,31 cm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Cytiva Microplaques transparentes à 96 puits Whatman™ UNIPLATE™ > Puits carrés ; Capacité de puits : 650 μl