Learn More
Vitlab™ Pissettes à col étroit VITsafe™ avec étiquettes
Identifiez rapidement et facilement les milieux grâce à ces pissettes à code couleur. Les pissettes à col étroit VITsafe™ avec textes descriptifs imprimés sont dotées d’un jet de pulvérisation précis et d’un reflux du milieu optimisé grâce à la pointe de prélèvement continue et fine du tube de pulvérisation.
Marque: Vitlab™ 1332819
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Flacons en PEBD (ou PP pour l’acétone et le MEK), avec tube de pulvérisation en PP
- Le système VENT-CAP élimine pratiquement presque tout à fait les fuites et empêche au maximum toute surpression statique
- Code couleur pour faciliter l’identification visuelle du support
- Nom du matériel en allemand, anglais, français et espagnol
- Formule chimique, n°CAS, pictogramme de danger, mention d’avertissement
- Mentions de risque (phrases H), informations de sécurité (phrases P) et code NFPA
Spécification
500 ml | |
Tube de pulvérisation et mentions légales | |
12/boîte | |
Oui | |
180 mm | |
Distilled Water | |
74 mm |
Enregistrement et stockage | |
PEBD | |
Rouge | |
Étroit | |
Pissette | |
Polypropylène | |
Ventilé |
WLU006 System of Classification and Labeling GHS
Taille: 57.3 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Vitlab™ Pissettes à col étroit VITsafe™ avec étiquettes > Mentions légales : Eau distillée ; Capacité : 500 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu