Learn More
Cole-Parmer™ Homogénéisateur portatif Stuart™
Homogénéisateur puissant à vitesse variable. L’homogénéisateur portatif Stuart™ possède un moteur à haute vitesse et à couple élevé qui le rend idéal pour la plupart des applications d’homogénéisation.
1146.52€
Spécification
Type de produit | Homogénéiseur |
---|---|
Vitesse | 5000 à 35 000 tr/min |
Tension | 220/240 V |
Alimentation électrique | 220/240 V, /50 Hz |
Hertz | 50 Hz |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15596629
|
Cole-Parmer™
04720-02 |
Prise EU |
1146.52€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
13100703
|
Cole-Parmer™
04720-01 |
Prise UK |
1146.52€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Conception ergonomique
- Vitesse variable du moteur de 5 000 à 35 000 tr/min.
- Gamme de traitement de 0,03 ml à 100 ml.
- Peut être utilisé avec des sondes robustes jetables en polycarbonate ou des sondes en acier inox.
Spécification
Homogénéiseur | |
220/240 V | |
50 Hz | |
0,03 à 100 ml | |
55 mm |
5000 à 35 000 tr/min | |
220/240 V, /50 Hz | |
125 W | |
160 mm | |
0,5 kg |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cole-Parmer™ Homogénéisateur portatif Stuart™