Learn More
Invitrogen™ Tampon d’élution génomique PureLink™
Permet la liaison à l’ADN la plus élevée de n’importe quelle méthode de colonne
Marque: Invitrogen™ K182305
Includes: Colonnes de centrifugation génomique Purelink, tubes de prélèvement, tampon de digestion, Lyse / tampon de liaison, tampons de lavage, tampon d’élution, protéinase K, RNase A et le manuel. Le kit d’ADN génomique PureLink 96 comprend des plaques de liaison génomique PureLink, des plaques de lavage, des plaques Deepwell, du rouleau d’aluminium, du tampon de digestion, du tampon de lyse / liaison, des tampons de lavage, du tampon d’élution, de la protéinase K, de la RNase A et le manuel.
Description
Le mini kit d’ADN génomique Purelink et le kit d’ADN génomique Purelink 96 permettent d’effectuer des extractions d’ADN à haut rendement et haute pureté à partir d’une grande variété de types d’échantillons, notamment le sang, les tissus, les cellules, les bactéries, les écouvillons et les taches de sang, dans un format habituel de plaque à demi-jupe à 96 puits ou de colonne de centrifugation en silice. Pour atteindre un rendement supérieur, utilisez le kit d’ADN génomique Purelink 96. Dans cette version à 96 puits, le traitement d’échantillons est effectué à l’aide d’un module de degazeage ou d’une centrifugation à seulement 2,250 g, ce qui permet une plus grande souplesse du choix de la centrifugeuse.
- Obtenez des rendements et une pureté supérieurs de l’ADNg : membrane de colonne de centrifugation et formulations de tampon optimisées
- Gagnez du temps et de l’argent : utilisez ces produits avec une vaste gamme de tailles d’échantillons (p. ex. de 100 μl à 1 ml de sang) ; la version à 96 puits ne nécessite pas d’équipement spécial
- Augmentez la flexibilité : un kit fonctionne avec un large éventail de types d’échantillons et de tailles
- Le protocole du mini kit d’ADN génomique PureLink améliore les méthodes de colonne de centrifugation simples et familières actuellement utilisées.
- Les colonnes sont reconfigurées pour lier et libérer l’ADN plus efficacement.
- Les échantillons sont lysés dans un tampon optimisé formulé pour renforcer l’activité de la protéinase K et éliminer la contamination par les protéines
- Les tampons de lavage puissants éliminent toute trace de protéines et de sel
- L’ADN est élué dans un tampon à faible teneur en sel afin de permettre la stabilisation du pH de l’ADN en stockage.
- La conception des plaques à demi-jupe est compatible avec la plupart des rampes à vide sur les stations de travail robotisées.
- Grâce aux kits d’ADN génomique Purelink, obtenez des rendements plus élevés d’ADNg de plus grande pureté (déterminés par des mesures A260/A280) avec tous vos types d’échantillons, des bactéries aux tissus, au sang et aux cellules.
- Le kit d’ADN génomique Purelink 96 dépasse les produits concurrents en termes de rendement et de pureté de l’ADN sur plusieurs types d’échantillons, y compris le sang
- Les rapports A260/A280 et A260/A230 de l’ADNg Purelink sont plus élevés que ceux obtenus avec d’autres kits, ce qui indique qu’il n’y a pas de rémanence de contamination de protéines ou de guanidine à l’aide de tampons de lavage et PureLinkLysis renforcés
Purification automatisée de l’ADN génomique, purification automatisée d’acides nucléiques, analyse & purification de l’ADN & de l’ARN, extraction d’ADN, purification de l’ADN génomique, ADN génomique provenant de cellules & de tissus d’animaux, ADN génomique provenant de bactéries, ADN génomique provenant du sang (échelle moyenne de 100 μ l à 1 ml)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Tampon d’élution | |
160 ml |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.