Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ PE ou APC
GREENER_CHOICE
Strep-Tactine™ conjuguée au fluorophore pour la coloration cellulaire avec PE ou APC
Marque:  IBA Lifesciences 6-5010-001
Code produit. 15663888
  • 434.00€ / 50µL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Strep-Tactin™ conjuguée à la R-Phycoérythrine (PE) ou à l’allophycocyanine (APC) convient à la coloration ou à l’isolement de cellules T cytotoxiques spécifiques de l’antigène (MHC I Streptamer™) ou de cellules spécifiques de marqueurs de surface (Fab-TACS™/Nano-TACS™) basées sur la technologie IBAs Strep-tag™.
  • Pour cibler des cellules spécifiques, des complexes MHC I, des fragments Fab à faible affinité ou des Nanobodies fusionnés à Twin-Strep-tag™ (MHC I-Streps, Fab-Streps ou Nano-Streps) sont requis en plus de la Strep-Tactin™ fluorescente.
  • Strep-Tactin™ multimérise MHC I-Streps ou Fab-/Nano-Streps, ce qui garantit une liaison stable aux cellules.
  • Les complexes fluorescents qui en résultent permettent de colorer des cellules spécifiques à la molécule MHC I chargée de peptides ou à un marqueur de surface sélectionné.
  • L’ajout de la biotine inverse la multimérisation et provoque la dissociation de MHC I-Streps ou Fab-/Nano-Streps de la surface cellulaire.
  • L’élimination complète de tous les réactifs de marquage préserve’l’activité biologique complète des cellules.
Spécification
Spécification
50 tests de 1 à 2 x 106 cellules
50 tests
Conjugué APC
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ PE ou APC > Conjugué : Conjugué APC
Usage exclusivement réservé à la recherche.