Learn More
Gosselin™ Récipients droits pour échantillons avec bouchon bleu
Récipient droit, flacons pour échantillons, en PP, CORNING GOSSELIN™, disponible en différentes tailles et capacités, stériles et non stériles.
Marque: Gosselin™ TP35C-001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Polypropylène (PP) transparent et résistant aux chocs
- Disponibles en différentes tailles et différentes capacités
- Bouchons à vis à code couleur
Spécification
Récipient à échantillons | |
Polypropylène | |
Stérile | |
Bleu | |
Transparent | |
700/Carton |
Oui | |
Droit | |
60 mL | |
Bouchon à vis | |
Aucune étiquette | |
70/sachet |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gosselin™ Récipients droits pour échantillons avec bouchon bleu > 60 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu