Learn More
Gosselin™ Récipients droits pour échantillons avec bouchon bleu
Récipient droit, flacons pour échantillons, en PP, CORNING GOSSELIN™, disponible en différentes tailles et capacités, stériles et non stériles.
Marque:  Gosselin™ TP30C-011
75.25 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15458804
  • 256.00€ / 1000 pièces
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Polypropylène (PP) transparent et résistant aux chocs
  • Disponibles en différentes tailles et différentes capacités
  • Bouchons à vis à code couleur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Récipient à échantillons
Polypropylène
Non stérile
Bleu
Transparent
1 000/Carton
Oui
Droit
40 mL
Bouchon à vis
Aucune étiquette
100/sachet
Nom du produit
Gosselin™ Récipients droits pour échantillons avec bouchon bleu > 40 ml