Learn More
Gosselin™ Récipients droits blancs pour échantillons avec bouchon rouge et pelle
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
Conditionnement:
700 pièces
Description
- Polypropylène (PP) transparent et résistant aux chocs
- Disponibles en différentes tailles et différentes capacités
- Bouchons à vis à code couleur
Spécification
Spécification
| Type de produit | Récipient à échantillons |
| Closure Included | Oui |
| Matériau | Polypropylène |
| Forme | Droit |
| Stérilité | Stérile |
| Capacité (métrique) | 60 mL |
| Couleur de bouchon | Rouge |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Couleur | blanc |
| Comprend | Bouchon avec pelle blanche |
| Afficher plus |