Learn More
Sampling Systems™ Pinces brucelles jetables SteriWare™
Saisissez des éléments petits et grands avec une conception spéciale à double action. Les pinces brucelles jetables SteriWare™ de Sampling Systems™ sont idéales pour saisir des éléments d’une largeur maximale de 25 mm.
Marque:  Sampling Systems™ 8025H-115S
Code produit. 15849421
  • 129.00€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
  • Emballage individuel
  • Fabriqués à partir de PEHD conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
  • Sans ESB/EST
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible en préstérilisé (SAL 10-6)
  • Absence de contamination croisée
  • Aucun nettoyage n’est nécessaire
Spécification
Spécification
HDPE
115 mm
Forceps stériles
Stérile
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot120950 Type de certificatCertificat de conformité Date16/12/2024 Catalog Number8025H-115S
Numéro de lot119713 Type de certificatCertificat de conformité Date18/09/2024 Catalog Number8025H-115S
Numéro de lot118008 Type de certificatCertificat de conformité Date26/03/2024 Catalog Number8025H-115S
Numéro de lot070766 Type de certificatCertificat de conformité Date14/02/2023 Catalog Number8025H-115S
Numéro de lot071982 Type de certificatCertificat de conformité Date07/12/2022 Catalog Number8025H-115S
Nom du produit
Sampling Systems™ Pinces brucelles jetables SteriWare™ > Type de produit : Forceps stériles