Learn More
Sampling Systems™ Pinces SteriWare™ (brucelles)
BIOPHARMA
Nos pinces SteriWare™ stériles à usage unique (pinces brucelles) sont entièrement fabriquées dans une salle blanche pour garantir leur propreté. Elles sont livrées avec une documentation complète confirmant la qualité alimentaire et la stérilité.
Marque:  Sampling Systems™ 8630A-115
Code produit. 17584676
  • 67.85€ / 100 pièces
Expédition estimée: 19-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Nos pinces jetables sont disponibles en versions stériles et non stériles.
  • Elles conviennent à la récupération et au déplacement de petits objets tels que des comprimés, des échantillons, etc.
  • Les poignées comportent des ondulations moulées vous assurant une meilleure prise en main.
  • Ces brucelles légères conviennent aux applications alimentaires, chimiques, pharmaceutiques ou cosmétiques.
  • Peuvent être utilisées directement après les avoir sorties de leur sachet.
  • Les brucelles stériles ont été traitées par irradiation aux rayons gamma.
  • Fabriquées en PS de qualité alimentaire.
  • Conforme aux dernières exigences de la FDA et de l’UE.
  • Sans ESB / EST
  • Pour éviter toute contamination, elles ont été fabriquées puis emballées dans une salle blanche de catégorie 7.
  • Elles sont livrées avec une documentation complète confirmant la qualité alimentaire et la stérilité.
Spécification
Spécification
Polystyrène
115 mm
Stérile
Sachet
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot070588 Type de certificatCertificat de conformité Date08/12/2022 Catalog Number8630A-115
Nom du produit
Sampling Systems™ Pinces SteriWare™ (brucelles) > Pinces (brucelles) ; stérilité : Oui