Learn More
Sampling Systems™ Pinces brucelles jetables SteriWare™
Saisissez des éléments petits et grands avec une conception spéciale à double action. Les pinces brucelles jetables SteriWare™ de Sampling Systems™ sont idéales pour saisir des éléments d’une largeur maximale de 25 mm.
67.60€ - 129.00€
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15839421
|
Sampling Systems™
8025H-115 |
Forceps non stériles |
67.60€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15849421
|
Sampling Systems™
8025H-115S |
Forceps stériles |
129.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
- Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
- Emballage individuel
- Fabriqués à partir de PEHD conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en préstérilisé (SAL 10-6)
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage n’est nécessaire
Spécification
PEHD | |
115 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sampling Systems™ Pinces brucelles jetables SteriWare™