Learn More
Sampling Systems™ Entonnoir à liquide jetable SteriWare™
BIOPHARMA
Idéal pour les laboratoires, les environnements pharmaceutiques, les salles blanches et la fabrication de produits chimiques. L'entonnoir liquide jetable SteriWare™ de Sampling Systems™ est livré dans un emballage individuel après avoir été moulé et conditionné dans une salle blanche de classe 100 000.
Marque:  Sampling Systems™ 8370H-200
Code produit. 15889741
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Fabrication en PEHD
  • Moulé et conditionné dans une salle blanche de classe 100 000
  • Emballage individuel
  • Fabriqué à partir de matériaux conformes FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
  • Sans BSE/TSE
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible en version pré-stérilisée (SAL 10-6)
  • Absence de contamination croisée
  • Aucun nettoyage n’est nécessaire
Spécification
Spécification
200 mm
15 mm
Non stérile
Entonnoir pour liquides
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot121372 Type de certificatCertificat de conformité Date27/02/2025 Catalog Number8370H-200
Numéro de lot120438 Type de certificatCertificat de conformité Date20/01/2025 Catalog Number8370H-200
Numéro de lot117343 Type de certificatCertificat de conformité Date26/01/2024 Catalog Number8370H-200
Numéro de lot071978 Type de certificatCertificat de conformité Date07/12/2022 Catalog Number8370H-200
Numéro de lot070288 Type de certificatCertificat de conformité Date23/11/2022 Catalog Number8370H-200
Nom du produit
Sampling Systems™ Entonnoir à liquide jetable SteriWare™ > Description de l’élément : Non