Learn More
Memmert™ Extension de tube emboîtable pour UF30, droite
Extension de tube emboîtable Memmert conçue pour les conduits d’évacuation d’air et le raccordement par tuyau si nécessaire.
Marque: Memmert™ UF30B29718
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Accessoires
- Extension de tube emboîtable (diamètre extérieur 60,3 mm, diamètre intérieur 57 mm)
- Structuré
Spécification
Étuve UF30 | |
Extension de tube emboîtable | |
D.E. 60,3 mm, dia. int. 57 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Memmert™ Extension de tube emboîtable pour UF30, droite > S’utilise avec : UF30
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu