Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons pour tubes en verre Sterilin™
Protégez vos échantillons grâce à ces bouchons à vis autoclavables pour tubes en verre.
Marque: Thermo Scientific™ 9998-15
337.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Protégez vos échantillons grâce à ces bouchons à vis autoclavables pour tubes en verre. Les bouchons Thermo Scientific™ Sterilin™ pour tubes en verre sont disponibles avec un joint en caoutchouc ou en PTFE, au choix.
NON COMMERCIALISÉES EN AMÉRIQUE DU NORD
- Bouchons phénoliques pour s’adapter aux tubes à col vissant 99449 et 99448
- Autoclavables à 121°C
- Joint en caoutchouc ou en PTFE au choix
- Disponibles au Royaume-Uni uniquement
Spécification
16 mm | |
Autoclavable | |
288 | |
Tubes en verre |
PTFE | |
Phénolique | |
Non stérile |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.