Learn More
Corning™ Bouchons à vis phénoliques GPI pour tubes de culture jetables
GREENER_CHOICE
Avec joint en caoutchouc blanc
Marque:  Corning™ 99999-15
345.00 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24073" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10150403
  • 376.00€ / 1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
En composé phénolique. Ces bouchons sont dotés d’un revêtement en caoutchouc blanc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
15-415
Bouchon à vis
Phénolique
16 mm
1000/carton
Tubes de culture
Revêtement en caoutchouc
Autoclavable
Noir
1000/Bte
Caoutchouc
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Corning™ Bouchons à vis phénoliques GPI pour tubes de culture jetables > 15 / 415
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt