Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons pour tubes en verre Sterilin™
Click to view available options
Taille du bouchon:
13 mm
16 mm
Matériau de revêtement:
PTFE
Nbre par carton:
288
Conditionnement:
288 pièces
Description
Protégez vos échantillons grâce à ces bouchons à vis autoclavables pour tubes en verre. Les bouchons Thermo Scientific™ Sterilin™ pour tubes en verre sont disponibles avec un joint en caoutchouc ou en PTFE, au choix.
NON COMMERCIALISÉES EN AMÉRIQUE DU NORD
- Bouchons phénoliques pour s’adapter aux tubes à col vissant 99449 et 99448
- Autoclavables à 121°C
- Joint en caoutchouc ou en PTFE au choix
- Disponibles au Royaume-Uni uniquement
Spécification
Spécification
| Taille du bouchon | 13 mm |
| Matériau de revêtement | PTFE |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Phénolique |
| Nbre par carton | 288 |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes en verre |