Learn More
Thermo Scientific™ Sachets autoclaves Sterilin™
GREENER_CHOICE
Les sacs pour autoclaves Sterilin sont des sacs solides à usage unique sur lesquels est imprimé le symbole de risque biologique en bleu et qui sont spécifiquement conçus pour la mise au rebut des déchets contaminés dans des autoclaves ou des incinérateurs.
Marque:  Thermo Scientific™ 510L
273.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11844145
  • 307.00€ / 500 pièces
Expédition estimée: 20-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les sacs pour autoclaves Sterilin sont des sacs solides à usage unique sur lesquels est imprimé le symbole de risque biologique en bleu et qui sont spécifiquement conçus pour la mise au rebut des déchets contaminés dans des autoclaves ou des incinérateurs.
  • Les sacs en PEHD sont adaptés à la stérilisation à 121°C et les sacs en polypropylène sont adaptés à l’inactivation des déchets biologiques particulièrement résistants à 135°C
  • Des boîtes à mouchoirs pratiques permettent la distribution individuelle des sacs
  • Supports en fil métallique revêtu ou supports en carton disponibles pour une utilisation avec les sacs pour autoclaves
Alertes de commande :
Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Sachets pour autoclaves (HDPE)
500
610 x 406 mm
610 mm
406 mm
HDPE
121°C
24 in
16 in
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot193077 Type de certificatCertificat de conformité Date03/12/2024 Catalog Number510L
Numéro de lot80928 Type de certificatCertificat de conformité Date03/12/2024 Catalog Number510L
Numéro de lot83671 Type de certificatCertificat de conformité Date03/12/2024 Catalog Number510L
Numéro de lot192308 Type de certificatCertificat de conformité Date03/12/2024 Catalog Number510L
Numéro de lot193591 Type de certificatCertificat de conformité Date03/12/2024 Catalog Number510L
Voir les accessoires
Nom du produit
Thermo Scientific™ Sachets autoclaves Sterilin™ >