Learn More
Thermo Scientific™ Sachets autoclaves Sterilin™
Les sacs pour autoclaves Sterilin sont des sacs solides à usage unique sur lesquels est imprimé le symbole de risque biologique en bleu et qui sont spécifiquement conçus pour la mise au rebut des déchets contaminés dans des autoclaves ou des incinérateurs.
88.65€ - 431.00€
Code produit | Marque | Matériau | Dimensions (L x l) | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Dimensions (L x l) | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11399093
![]() |
Thermo Scientific™
509-17 |
HDPE | 660 x 305mm | 200 |
88.65€
200 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11309103
![]() |
Thermo Scientific™
509L |
HDPE | 610 x 406 mm | 200 |
141.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11359103
![]() |
Thermo Scientific™
510-17 |
HDPE | 660 x 305mm | 500 |
216.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11844145
![]() |
Thermo Scientific™
510L |
HDPE | 610 x 406 mm | 500 |
307.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11339103
![]() |
Thermo Scientific™
511-17 |
HDPE | 810 x 610 mm | 200 |
281.00€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11379103
![]() |
Thermo Scientific™
509HT |
Polypropylène | 660 x 305 mm | 200 |
183.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11349103
![]() |
Thermo Scientific™
510HT |
Polypropylène | 660 x 305 mm | 500 |
431.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11389103
![]() |
Thermo Scientific™
509LHT |
Polypropylène | 610 x 406 mm | 200 |
197.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11369103
![]() |
Thermo Scientific™
510LHT |
Polypropylène | 601 x 406 mm | 500 |
371.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11329103
![]() |
Thermo Scientific™
511HT |
Polypropylène | 810 x 610 mm | 200 |
328.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les sacs pour autoclaves Sterilin sont des sacs solides à usage unique sur lesquels est imprimé le symbole de risque biologique en bleu et qui sont spécifiquement conçus pour la mise au rebut des déchets contaminés dans des autoclaves ou des incinérateurs.
- Les sacs en PEHD sont adaptés à la stérilisation à 121°C et les sacs en polypropylène sont adaptés à l’inactivation des déchets biologiques particulièrement résistants à 135°C
- Des “boîtes à mouchoirs” pratiques permettent la distribution individuelle des sacs
- Supports en fil métallique revêtu ou supports en carton disponibles pour une utilisation avec les sacs pour autoclaves
Alertes de commande :
Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques