Learn More
asecos™ bac de rétention acier
Niveau de stockage supplémentaire
sur devis
Spécification
Couleur | Bleu |
---|---|
Matériau | Acier |
Type | Basin Shelf |
Hauteur (impériale) | 2.56 in. |
Hauteur (métrique) | 65.00 mm |
Code produit | Marque | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17856366
|
asecos™
27873 |
17 kg |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||||
17896476
|
asecos™
27875 |
18 kg |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||||
17856566
|
asecos™
27874 |
22 kg |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||||
17806586
|
asecos™
27876 |
27 kg |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||||
Description
- avec Traverses de renfort et tiges de sécurité
Spécification
Bleu | |
Basin Shelf | |
65.00 mm |
Acier | |
2.56 in. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
asecos™ bac de rétention acier