Learn More
asecos™ bac de rétention acier
Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Poids (métrique):
17 kg
18 kg
22 kg
27 kg
Conditionnement:
1 pièce
Description
- avec Traverses de renfort et tiges de sécurité
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Matériau | Acier |
| Type | Basin Shelf |
| Longueur (impériale) | 51.18 in. |
| Longueur (métrique) | 1300.00 mm |
| Largeur (impériale) | 51.18 in. |
| Largeur (métrique) | 1300.00 mm |
| Hauteur (impériale) | 2.56 in. |
| Hauteur (métrique) | 65.00 mm |
| Profondeur (impériale) | 23.62 in. |
| Afficher plus |