Learn More
asecos™ bac de rétention acier
Niveau de stockage supplémentaire
Marque: asecos™ 27874
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- avec Traverses de renfort et tiges de sécurité
Spécification
Bleu | |
Basin Shelf | |
1000.00 mm | |
1000.00 mm | |
65.00 mm | |
600.00 mm | |
22 kg |
Acier | |
39.37 in. | |
39.37 in. | |
2.56 in. | |
23.62 in. | |
48.50 lb. |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
asecos™ bac de rétention acier > Weight: 22 kg
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu