Learn More
asecos™ bac de rétention acier
Code produit. 17896476 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Poids (métrique):
17 kg
18 kg
22 kg
27 kg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17896476
Marque: asecos™ 27875
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Niveau de stockage supplémentaire
  • avec Traverses de renfort et tiges de sécurité
Spécification
Couleur Bleu
Matériau Acier
Type Basin Shelf
Longueur (impériale) 51.18 in.
Longueur (métrique) 1300.00 mm
Largeur (impériale) 51.18 in.
Largeur (métrique) 1300.00 mm
Hauteur (impériale) 2.56 in.
Hauteur (métrique) 65.00 mm
Profondeur (impériale) 15.75 in.
Profondeur (métrique) 400.00 mm
Poids (impériale) 39.68 lb.
Poids (métrique) 18 kg