Learn More
asecos™ bac de rétention acier
Niveau de stockage supplémentaire
Marque:  asecos™ 27873
Code produit. 17856366
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • avec Traverses de renfort et tiges de sécurité
Spécification
Spécification
Bleu
Basin Shelf
1000.00 mm
1000.00 mm
65.00 mm
400.00 mm
17 kg
Acier
39.37 in.
39.37 in.
2.56 in.
15.75 in.
37.48 lb.
Nom du produit
asecos™ bac de rétention acier > Weight: 17 kg