Learn More
Ratiolab™ Sacs à déchets standard
Une excellente option pour l’élimination du matériel de laboratoire contaminé.
Marque:  Ratiolab™ 7001212
Code produit. 15134492
  • 184.00€ / 125 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Fabriqués en film de polypropylène très résistant
  • Avec une large couture au fond
  • Autoclavable à 134°C (le sac ne doit pas être complètement fermé)
Spécification
Spécification
Sac à déchets standard
32 L
Applications pour l’élimination des déchets
125/paquet
Autoclavable
Oui
Polypropylène
600 x 800 x 0,1 mm
Nom du produit
Ratiolab™ Sacs à déchets standard > 600 x 800 x 0,1 mm