Learn More
Fisherbrand™ Nacelle de pesée antistatique en PS
Facilite la pesée et le versement des échantillons. La nacelle de pesée antistatique noire en PS Fisherbrand™ se plie facilement et présente une surface lisse et des bords arrondis pour faciliter le versement. Choisissez la taille et la couleur répondant le mieux à vos besoins. Jetable et durable.
Marque:  Fisherbrand™ HS1423AAF
19.63 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12942860
  • 28.70€ / 500 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Les nacelles flexibles sont dotées de surfaces lisses et de bords arrondis pour fournir des versements précis avec une perte d’échantillon minimale
  • Choisissez-les en blanc ou en noir pour obtenir un meilleur contraste de couleur
  • Surface antistatique pour s’assurer que l’échantillon est complètement retiré
  • Les nacelles sont peu profondes avec un fond plat large pour résister au basculement
  • Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases
  • Plage de températures : -10 à 70°C
  • Disponibles en trois tailles et deux couleurs, en boîtes de 500
  • Toutes sont conformes à la norme FDA/alimentaire
Spécification
Spécification
Plat
Noir
Polystyrène
Nacelle de pesée antistatique
Petite ; 46 x 46 x 8 mm
46 mm
10 ml
Jetable
Carré
Analyseur d’humidité à micro-ondes
46 mm
8 mm
FDS
Documents Certificats
Promotions
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Jours
    30
    Heures
    3
    Minutes
    1
    Secondes
    23
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
  • Plusieurs fabricants
    Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analyses
    Code promotionnel: 24138
    Expire2025-04-30
    Jours
    30
    Heures
    3
    Minutes
    1
    Secondes
    23
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Nacelle de pesée antistatique en PS > Capacité : 10 ml ; Couleur : Noir ; profondeur : 8 mm