Learn More
Bandelin Electronic™ Paniers d’insertion pour bains à ultrasons Sonorex™
Facilite les applications à ultrasons et protège simultanément le réservoir oscillant et les pièces à nettoyer.Les paniers d’insertion pour bains à ultrasons Bandelin Electronic™ Sonorex™ sont fabriqués en acier inox.
56.75€ - 364.00€
Code produit | Marque | Modèle | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10049290
|
Bandelin Electronic™
3025 |
K3 | Bain à ultrasons RK 102 CH |
64.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10100701
|
Bandelin Electronic™
181 |
K28C | Bain à ultrasons, RK 1028 C/CH |
364.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10344301
|
Bandelin Electronic™
209 |
K08 | Ultrasonic Bath, RK/DT 31 / H |
56.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10733003
|
Bandelin Electronic™
3026 |
K2CL | Ultrasonic Bath, RK/DT 103 H |
80.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10458732
|
Bandelin Electronic™
359 |
K10 | Bain à ultrasons, RK/DT 510 / 510 H / 510 H-RC, DL 510 H |
227.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Facilite les applications à ultrasons et protège simultanément le réservoir oscillant et les pièces à nettoyer.Les paniers d’insertion pour bains à ultrasons Bandelin Electronic™ Sonorex™ sont fabriqués en acier inox.
- Disponibles pour une large gamme de capacités de réservoir
- Disponibles en plusieurs dimensions de maille
- Convient parfaitement au nettoyage de la verrerie technique, aux tamis d’analyse, aux instruments médicaux, aux pièces métalliques, aux composants électroniques, au dégazage, à l’émulsification et à la préparation d’échantillons
Spécification
Insert panier | |
Acier inoxydable |