Learn More
Bandelin Electronic™ Paniers d’insertion pour bains à ultrasons Sonorex™
Facilite les applications à ultrasons et protège simultanément le réservoir oscillant et les pièces à nettoyer.Les paniers d’insertion pour bains à ultrasons Bandelin Electronic™ Sonorex™ sont fabriqués en acier inox.
Marca: Bandelin Electronic™ 359
Code nomenclature Nacres: NB.86
Detalles adicionales : Poids : 0.50000kg
Descripción
Facilite les applications à ultrasons et protège simultanément le réservoir oscillant et les pièces à nettoyer.Les paniers d’insertion pour bains à ultrasons Bandelin Electronic™ Sonorex™ sont fabriqués en acier inox.
- Disponibles pour une large gamme de capacités de réservoir
- Disponibles en plusieurs dimensions de maille
- Convient parfaitement au nettoyage de la verrerie technique, des tamis d’analyse, des instruments médicaux, des pièces métalliques, des composants électroniques, au dégazage, à l’émulsification et à la préparation d’échantillons
Especificaciones
Insert panier | |
250 mm | |
Acier inoxydable | |
195 x 50 x 250 mm |
Bain à ultrasons, RK/DT 510 / 510 H / 510 H-RC, DL 510 H | |
195 mm | |
50 mm | |
K10 |