Learn More
Bandelin Electronic™ Paniers d’insertion pour bains à ultrasons Sonorex™
Facilite les applications à ultrasons et protège simultanément le réservoir oscillant et les pièces à nettoyer.Les paniers d’insertion pour bains à ultrasons Bandelin Electronic™ Sonorex™ sont fabriqués en acier inox.
Marque: Bandelin Electronic™ 181
Code nomenclature Nacres: NB.86
Informations supplémentaires : Poids : 25.00000kg
Description
Facilite les applications à ultrasons et protège simultanément le réservoir oscillant et les pièces à nettoyer.Les paniers d’insertion pour bains à ultrasons Bandelin Electronic™ Sonorex™ sont fabriqués en acier inox.
- Disponibles pour une large gamme de capacités de réservoir
- Disponibles en plusieurs dimensions de maille
- Convient parfaitement au nettoyage de la verrerie technique, aux tamis d’analyse, aux instruments médicaux, aux pièces métalliques, aux composants électroniques, au dégazage, à l’émulsification et à la préparation d’échantillons
Spécification
Insert panier | |
455 mm | |
Acier inoxydable | |
245 x 50 x 275 mm |
Bain à ultrasons, RK 1028 C/CH | |
245 mm | |
50 mm | |
K28C |