Learn More
Bandelin Electronic™ Paniers d’insertion pour bains à ultrasons Sonorex™
Facilite les applications à ultrasons et protège simultanément le réservoir oscillant et les pièces à nettoyer.Les paniers d’insertion pour bains à ultrasons Bandelin Electronic™ Sonorex™ sont fabriqués en acier inox.
Marque: Bandelin Electronic™ 3025
Description
Facilite les applications à ultrasons et protège simultanément le réservoir oscillant et les pièces à nettoyer.Les paniers d’insertion pour bains à ultrasons Bandelin Electronic™ Sonorex™ sont fabriqués en acier inox.
- Disponibles pour une large gamme de capacités de réservoir
- Disponibles en plusieurs dimensions de maille
- Convient parfaitement au nettoyage de la verrerie technique, des tamis d’analyse, des instruments médicaux, des pièces métalliques, des composants électroniques, au dégazage, à l’émulsification et à la préparation d’échantillons
Spécification
Insert panier | |
40 mm | |
Acier inoxydable | |
L 200 x l 113 x H 40 mm |
Bain à ultrasons RK 102 CH | |
200 mm | |
113 mm | |
K3 |