Learn More
Fisherbrand™ Rack de congélateur en acier inoxydable
Stockez plaques d’analyse et racks de tubes PCR en toute sécurité dans des racks pour congélateurs en acier. Deux modèles de racks pour congélateurs en acier inoxydable Fisherbrand™ sont disponibles : les racks à tige de verrouillage permettant d’empiler les plaques d’analyse ou les racks horizontaux à tiroirs facilitant l’accès aux boîtes. Ces deux modèles de racks comptent 16 compartiments de stockage sécurisé à ultra-basse température.
Marque: Fisherbrand™ HS28624
Description
Pour le stockage cryogénique dans des congélateurs verticaux
- Construit en acier inox résistant à la corrosion
- Pour le stockage des plaques d’analyse, des racks pour tubes PCR et des boîtes de tubes cryogéniques
- Conçu pour rentrer dans la plupart des congélateurs verticaux standard
- Récipients robustes avec 4 niveaux de stockage, fournissant 16 compartiments de stockage au total
- Poignées à fil sur la face avant qui permettent de retirer facilement le rack du congélateur
Rack de congélateur à tige de verrouillage
- Le rack comprend quatre tiges de verrouillage au-dessus de l’ouverture latérale pour maintenir le contenu en place.
- Permet d’empiler des plaques d’analyse courtes dans chaque emplacement (non inclus) :
- Plaques d’analyse à 96 puits (en accueille 3 par compartiment, 48 au total)
- Plaques d’analyse à 24 puits (en accueille 2 par compartiment, 32 au total)
- Plaques d’analyse à 96 puits profonds (en accueille 1 par compartiment, 16 au total)
- Racks pour tube PCR à 96 puits (en accueille 1 par compartiment, 16 au total)
Rack pour congélateur à tiroirs horizontal
- Système à tiroirs horizontal qui permet un accès facile au boîtier
- Les tiroirs sont dotés d’une butée qui pivote lorsqu’ils sont entièrement déployés.
- Les poignées en PC offrent une prise en main agréable.
- Comprend une fente et une étiquette pour l’identification des échantillons / tiroirs
- Idéal pour les boîtes standard jusqu’à 133 x 133 x 53 mm
Spécification
Rack de congélateur | |
Non autoclavable | |
Boxes (2 in.) | |
16 | |
4, avec tiges de verrouillage verticales | |
Non stérile | |
4 | |
1 unité | |
543 mm | |
112 mm | |
230 mm |
4 × 4 | |
Silver | |
Acier inox | |
Rectangular | |
Oui | |
Pour le stockage de plaques d’analyse empilées et de racks pour tubes PCR et cryogéniques dans des congélateurs verticaux | |
1 unité | |
543 x 112 x 230 mm | |
21.4 in. | |
4.4 in. | |
9.1 in. |