missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Sondes télescopiques FH 40 TG
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Gamme d’énergie:
60 keV à 1,3 MeV
Conditionnement:
1 pièce
Description
La sonde télescopique Thermo Scientific™ FH 40 TG s'attache au compteur de radiation numérique FH 40 GL.
Mesure la dose et le débit de dose à une distance sûre dans toutes les situations exigeant une gamme étendue ou en présence d'un rayonnement élevé.
- Détermine simultanément la mesure de la dose et du débit de dose côté opérateur tout en mesurant le débit de dose côté télésonde
- Comprend un haut-parleur intégré et la possibilité d’enregistrer jusqu’à 256 mesures pour une récupération ultérieure sur PC via une interface série infrarouge
- Un grand écran numérique rétroéclairé avec un graphique analogique et des fonctions utilisateur à menus facilitent l’utilisation de l’interface
- La conception modulaire facilite l’échange de composants
- Extensible jusqu’à 4 m (environ 13 pi)
- Matériau en fibre de verre renforcée, isolant, entièrement étanche
- Deux fois moins lourd que les télédétecteurs conventionnels
- Sondes interchangeables pour différentes tâches de mesure
- “Sondes intelligentes” avec étalonnage individuel
- Le détecteur standard FHZ 612 contient deux tubes Geiger-Müller à compensation d’énergie
- Les niveaux d’alarme sonore peuvent être définis indépendamment pour les deux détecteurs
- Les options incluent 1 × 1 po Tête de détecteur NaI pour une sensibilité gamma élevée, tête de détecteur “sniffeur” de neutrons et sonde bêta-sensible ; Les options incluent également une mallette en aluminium et FH 40 G-X
- Unité d’affichage (FH 40 G sans détecteur interne)
Recommandé dans les cas suivants :
- Centrales nucléaires
- Industrie nucléaire
- Industrie du recyclage
- Intervention d’urgence
- Pompiers
- Médecine nucléaire
- Research
Spécification
Spécification
| Description | FH 40 TG-10 ; Plage d’énergie : 60 keV à 1,3 MeV |
| Gamme d’énergie | 60 keV à 1,3 MeV |
| Type de détecteur | Deux tubes Geiger-Müller à compensation d’énergie (plage basse et haute) |
| Hauteur (impériale) | 38 in |
| Hauteur (métrique) | 950 mm |
| Détecteur interne | Tube proportionnel (fourni avec le modèle TeleProbe40GL uniquement) 10 µR/h à 10 R/h (100 nSv/h à 100 mSv/h) |
| Profondeur (impériale) | 3,2 in |
| Profondeur (métrique) | 80 mm |
| Matériau | Matériau en fibre de verre renforcée, isolant, entièrement étanche |
| Plages de mesure | 0,01 µSv/h à 10 Sv/h |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction