Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pinces en acier inoxydable
Marque: Usbeck Laborgeraete™ 3012
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Blunt | |
Straight | |
130 mm | |
Forceps |
1/boîte | |
Acier inoxydable | |
130 L mm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Usbeck Laborgeraete™ Pinces en acier inoxydable > Length: 130mm; Blade Style: Straight
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu