Learn More
Cole-Parmer™ Pinces brucelles cannelées en acier inox
Recommandés pour la micro-électronique et l’assemblage de précision
Marque: Cole-Parmer™ 07288-12
Description
Recommandés pour la micro-électronique et l’assemblage de précision
- Pinces brucelles en acier inox finement conçues
- Pointes finies à la main pour plus de précision et une excellente dureté
- La finition anti-reflets réduit la fatigue oculaire
- Anti-magnétiques, anti-acide et résistantes aux acides
Spécification
Cannelé | |
Acier inoxydable | |
Pinces | |
Oui |
6 po | |
15,24 cm | |
Pinces brucelles en acier inox avec pointe cannelée | |
Chaque |