Learn More
BINDER™ Stacking Adapter
Stacking adapter to stack two devices.
Marque: BINDER™ 9051-0056
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Used to safely stack two identical devices
- For use with KB 65, KB 130, KB PRO 130, KBF 130, or KBF PRO 130 models
Spécification
KB 65 | |
Plastique | |
Stacking Adapter |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ Stacking Adapter > For use with KB 65
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu