Learn More
BINDER™ Stacking Adapter
Stacking adapter to stack two devices.
453.00€ - 495.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
30238228
|
BINDER™
9051-0048 |
KB 130, KB PRO 130, KBF 130, KBF PRO 130 |
495.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
30238371
|
BINDER™
9051-0056 |
KB 65 |
453.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Used to safely stack two identical devices
- For use with KB 65, KB 130, KB PRO 130, KBF 130, or KBF PRO 130 models
Spécification
Plastique | |
Stacking Adapter |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ Stacking Adapter