Learn More
Fisherbrand™ SPP Pleated Disposable Bouffant Cap
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
SPP Pleated Disposable Bouffant Cap
Description
- General purpose disposable bouffant caps available in two sizes to promote general hygiene in the laboratory or wider workplace environment.
- With elasticated seams for an easy, comfortable fit
- Non-woven, spunbound polypropylene fabric construction
- Latex-free
- Supplied as a carton of 10 bags, 100 bouffants per bag
Spécification
Spécification
Type de produit | Bouffant Cap |
Matériau | Spunbound Polypropylene 10 g/m2 |
Couleur | Blanc |
Jetable | Yes |
Sans latex | Oui |
Certifications/Conformité | PPE CAT I, ISO Tested To ISO3801 and ISO13934-1 |
Certifications / conformité (Europe) | Complies with EC Directive 1935/2004/EC, Regulation (EU) No.10/2011, Regulation (EU) No.2016/1416 and Regulation (EU) 2017/752 |
Quantité | 1000 Pk. |
Diamètre (impériale) | 21 in |
Diamètre (métrique) | 53.5 cm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 10
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ SPP Pleated Disposable Bouffant Cap >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu