Learn More
Fisherbrand™ SPP Blue Disposable Bouffant Cap
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Modèle:
Pleated
Description
- General purpose blue disposable bouffant caps
- Promotes general hygiene in the laboratory or wider workplace environment
- Non-woven, spunbound polypropylene fabric construction
- Latex-free
- Supplied as a carton of 10 bags, 100 bouffants per bag
Spécification
Spécification
Type de produit | Bouffant |
Dimensions | 21 in. |
Matériau | Polypropylène |
Jetable | Single-use |
Sans latex | Oui |
Stérilité | Non stérile |
Modèle | Pleated |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ SPP Blue Disposable Bouffant Cap >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu