Learn More
Spectrum™ Filtres MediaKap™ et MediaKap Plus HF
Le filtre en ester de cellulose mixte DynaFibre™ 0,2 μm offre une davantage de surface que les filtres disques pour un débit plus rapide et un encrassement moindre
176.00€ - 840.00€
Spécification
Matériau | Polycarbonate, Polyurethane |
---|---|
Matériau (membrane) | MCE |
Porosité | 0.2 μm |
Stérilité | Sterile |
À utiliser avec (application) | Efficiently sterilize and clarify culture medium or buffer solution |
Code produit | Marque | Connecteurs | Type de filtre | Comprend | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Connecteurs | Type de filtre | Comprend | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10176794
|
Spectrum™
ME2M-020-18S |
Raccord Luer-Lock femelle / 0,25 HB | MediaKap-2 | Orifice de mise à l’air libre automatique pour éviter les poches d’air | 0,2 à 2 L |
482.00€
18 pièces |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11745495
|
Spectrum™
ME2M-05B-12S |
Luer-Lock femelle / Luer-Slip mâle | MediaKap-5 | Évent automatique pour éviter la formation de poches d’air | 2 à 5 L |
615.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11486988
|
Spectrum™
ME2M-10B-12S |
0,25 HB/0,25 HB | MediaKap-10 | Évent automatique pour éviter la formation de poches d’air | 5 à 10 L |
840.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11416998
|
Spectrum™
ME2M-25B-06S |
VarHB / VarHB | MediaKap-25 | Évent automatique pour éviter la formation de poches d’air | 10 à 25 L |
575.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11426998
|
Spectrum™
ME2M-50B-03S |
VarHB / VarHB | MediaKap-50 | Évent automatique pour éviter la formation de poches d’air | 25 à 50 L |
416.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12811403
|
Spectrum™
ME2M-020-18S |
Raccord Luer-Lock femelle / 0,25 HB | MediaKap-2 | Orifice de mise à l’air libre automatique pour éviter les poches d’air | 0,2 à 2 L |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11496988
|
Spectrum™
ME2M 100 18S |
0.25HB/0.25HB | MediaKap-10 | Automatic vent to prevent air lock | 5 to 10 L |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11446998
|
Spectrum™
MP2M 50B 03S |
VarHB/VarHB | MediaKap-50 Plus | Automatic vent to prevent air lock, filling bell | 25 to 50 L |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11717723
|
Spectrum™
MP2M02018S |
Female luer lok/0.25HB | MediaKap-2 Plus | Automatic vent to prevent air lock | 0.2 to 2 L |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11737754
|
Spectrum™
MP2M-050-18S |
Female luer lok/0.25HB | MediaKap-5 Plus | Automatic vent to prevent air lock | 2 to 5 L |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11436998
|
Spectrum™
MP2M 25B 06S |
VarHB/VarHB | MediaKap-25 Plus | Automatic vent to prevent air lock, filling bell | 10 to 25 L |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11406998
|
Spectrum™
MP2M 10B 12S |
0.25HB/0.25HB | MediaKap-10 Plus | Automatic vent to prevent air lock, filling bell | 5 to 10 L |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12627943
|
Spectrum™
ME2M-02B-12S |
Female luer lok/0.25HB | MediaKap-2 | Automatic vent to prevent air lock, filling bell | 0.2 to 2 L |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Stérilise et clarifie de manière efficace un milieu de culture ou une solution tampon
- Format plus petit et étroit pour un volume de rétention faible
- L'évent en PP évite la formation de poches d’air
- Fonctionne avec pompe péristaltique, vide ou seringue
- Disponibles en cinq tailles permettant la filtration du volume correspondant en 15 à 20 minutes
- Stériles, biocompatibles et apyrogènes
- USP classe VI ; 100 % au test d’intégrité
- Une cloche de remplissage en option maintient la stérilité lors du remplissage des flacons
- Les filtres MediaKap Plus HF disposent d’une membrane DynaFibre avancée qui renforce l’efficacité de filtration et réduit considérablement le temps requis pour filtrer le milieu enrichi en sérum
Spécification
Polycarbonate, Polyurethane | |
0.2 μm | |
Efficiently sterilize and clarify culture medium or buffer solution |
MCE | |
Sterile | |
Bottle Top Filter |