Learn More
Spectrum™ Filtres MediaKap™ et MediaKap Plus HF
Le filtre en ester de cellulose mixte DynaFibre™ 0,2 μm offre une davantage de surface que les filtres disques pour un débit plus rapide et un encrassement moindre
Marque: Spectrum™ MP2M-050-18S
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Stérilisation et clarification efficaces de milieu de culture ou de solution tampon
- Conception étroite et plus petite pour un volume de rétention faible
- L’orifice en PP évite les poches d’air.
- Fonctionne avec une pompe péristaltique, le vide ou une seringue
- Les cinq tailles disponibles permettent de filtrer le volume désigné en 15 à 20 minutes.
- Stérile, biocompatible et apyrogène
- USP classe VI ; Intégrité testée à 100 %
- La cloche de remplissage en option maintient la stérilité pendant le remplissage des flacons.
- Les filtres MediaKap Plus disposent d’une membrane DynaFibre avancée qui renforce l’efficacité de filtration et réduit considérablement le temps requis pour filtrer le milieu enrichi en sérum.
Spécification
Female luer lok/0.25HB | |
Polycarbonate, Polyurethane | |
0.2 μm | |
70 cm2 | |
Efficiently sterilize and clarify culture medium or buffer solution | |
18 Case | |
2 to 5 L |
MediaKap-5 Plus | |
MCE | |
Sterile | |
750 mL/min. at 10psi | |
Automatic vent to prevent air lock | |
Bottle Top Filter |