Learn More
Spectrum™ Filtres MediaKap™ et MediaKap Plus HF
Le filtre en ester de cellulose mixte DynaFibre™ 0,2 μm offre une davantage de surface que les filtres disques pour un débit plus rapide et un encrassement moindre
Marque: Spectrum™ ME2M-05B-12S
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Stérilise et clarifie de manière efficace un milieu de culture ou une solution tampon
- Format plus petit et étroit pour un volume de rétention faible
- L'évent en PP évite la formation de poches d’air
- Fonctionne avec pompe péristaltique, vide ou seringue
- Disponibles en cinq tailles permettant la filtration du volume correspondant en 15 à 20 minutes
- Stériles, biocompatibles et apyrogènes
- USP classe VI ; 100 % au test d’intégrité
- Une cloche de remplissage en option maintient la stérilité lors du remplissage des flacons
- Les filtres MediaKap Plus HF disposent d’une membrane DynaFibre avancée qui renforce l’efficacité de filtration et réduit considérablement le temps requis pour filtrer le milieu enrichi en sérum
Spécification
Luer-Lock femelle / Luer-Slip mâle | |
Polycarbonate, polyuréthane | |
0,2 μm | |
70 cmsup2/sup | |
Stérilise et clarifie de manière efficace un milieu de culture ou une solution tampon | |
12/boîte | |
2 à 5 L |
MediaKap-5 | |
MCE | |
Stérile | |
750 ml/min à 10 psi | |
Évent automatique pour éviter la formation de poches d’air | |
Filtre pour bouchon de flacon |