Learn More
Spectrum™ Filtres MediaKap™ et MediaKap Plus HF
Le filtre en ester de cellulose mixte DynaFibre™ 0,2 μm offre une davantage de surface que les filtres disques pour un débit plus rapide et un encrassement moindre
Marque: Spectrum™ MP2M 50B 03S
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Stérilisation et clarification efficaces de milieu de culture ou de solution tampon
- Conception étroite et plus petite pour un volume de rétention faible
- L’orifice en PP évite les poches d’air.
- Fonctionne avec une pompe péristaltique, le vide ou une seringue
- Les cinq tailles disponibles permettent de filtrer le volume désigné en 15 à 20 minutes.
- Stérile, biocompatible et apyrogène
- USP classe VI ; Intégrité testée à 100 %
- La cloche de remplissage en option maintient la stérilité pendant le remplissage des flacons.
- Les filtres MediaKap Plus disposent d’une membrane DynaFibre avancée qui renforce l’efficacité de filtration et réduit considérablement le temps requis pour filtrer le milieu enrichi en sérum.
Spécification
VarHB/VarHB | |
Polycarbonate, Polyurethane | |
0.2 μm | |
440 cm2 | |
Efficiently sterilize and clarify culture medium or buffer solution | |
3 Case | |
25 to 50 L |
MediaKap-50 Plus | |
MCE | |
Sterile | |
2000 mL/min. at 10psig | |
Automatic vent to prevent air lock, filling bell | |
Bottle Top Filter |