Learn More
Spectrum™ Filtres MediaKap™ et MediaKap Plus HF
Le filtre en ester de cellulose mixte DynaFibre™ 0,2 μm offre une davantage de surface que les filtres disques pour un débit plus rapide et un encrassement moindre
Marque: Spectrum™ ME2M-020-18S
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.81440kg
Description
- Stérilise et clarifie de manière efficace un milieu de culture ou une solution tampon
- Format plus petit et étroit pour un volume de rétention faible
- L'évent en PP évite la formation de poches d’air
- Fonctionne avec pompe péristaltique, vide ou seringue
- Disponibles en cinq tailles permettant la filtration du volume correspondant en 15 à 20 minutes
- Stériles, biocompatibles et apyrogènes
- USP classe VI ; 100 % au test d’intégrité
- Une cloche de remplissage en option maintient la stérilité lors du remplissage des flacons
- Les filtres MediaKap Plus HF disposent d’une membrane DynaFibre avancée qui renforce l’efficacité de filtration et réduit considérablement le temps requis pour filtrer le milieu enrichi en sérum
Spécification
Raccord Luer-Lock femelle / 0,25 HB | |
Polycarbonate, polyuréthane | |
0,2 μm | |
35 cmsup2/sup | |
Stérilise et clarifie de manière efficace un milieu de culture ou une solution tampon | |
18/boîte | |
0,2 à 2 L |
MediaKap-2 | |
MCE | |
Stérile | |
400ml/min à 10 psi | |
Orifice de mise à l’air libre automatique pour éviter les poches d’air | |
Filtre pour bouchon de flacon |