Learn More
Spectrum™ 1 à 4 membrane de dialyse RC standard en feuilles plates Spectra / Por™
RC standard clair, flexible et robuste (cellulose régénérée) en feuilles carrées à couche unique pouvant être utilisées avec une variété d’équipements de dialyse ou pouvant être découpées en dimensions spécifiques pour être fixées à des cadres pour des dosages diagnostiques personnalisés, des études d’équilibre, le dessalage, la purification des protéines, etc.
Marque: Spectrum™ 132712
Description
- La formule à feuilles plates est destinée à une utilisation avec un équipement de dialyse ou à une découpe à la taille
- Disponibles en seuil de rétention des molécules 3,5 kDa, 6 à 8 kDa et 12 à 14 kDa
- Bonne compatibilité chimique avec les acides et bases forts dilués et les acides et bases faibles concentrés, beaucoup d’alcools et quelques matières organiques.
- La RC standard peut tolérer la plage de pH de 2 à 12 et la plage de température de 4 à 121°C.
- 25 feuilles/boîte
Ne pas nouer de nœuds dans la tubulure ; utiliser des bouchons
Spécification
Membrane de dialyse en feuilles plates Spectra/Por™ -4 | |
Spectra/Por™ 4 | |
150 mm | |
150 mm | |
Transparent | |
4°C à 121°C | |
Idéal pour la séparation moléculaire, les études sur la liaison protéinique, l’élimination d’électrolytes, le dessalage |
12 à 14 kd | |
5,9 in | |
5,9 in | |
5,9 x 5,9 po (150 x 150 mm) | |
39°F à 250°F | |
25 feuilles |