Learn More
Spectrum™ 1 à 4 membrane de dialyse RC standard en feuilles plates Spectra / Por™
Code produit. p-87169
Click to view available options
MWCO:
12 à 14 kD
3,5 kDa
Largeur (impériale):
4,2 in
5,9 in
7,8 in
Longueur (impériale):
4,2 in
5,9 in
7,8 in
Membrane:
Spectra/Por 2
Spectra/Por 3
Spectra/Por™ 4
Conditionnement:
25 pièces
Code produit. 10278854
Marque: Spectrum™ 132686
RC standard clair, flexible et robuste (cellulose régénérée) en feuilles carrées à couche unique pouvant être utilisées avec une variété d’équipements de dialyse ou pouvant être découpées en dimensions spécifiques pour être fixées à des cadres pour des dosages diagnostiques personnalisés, des études d’équilibre, le dessalage, la purification des protéines, etc.
  • La formule à feuilles plates est destinée à une utilisation avec un équipement de dialyse ou à une découpe à la taille
  • Disponibles en seuil de rétention des molécules 3,5 kDa, 6 à 8 kDa et 12 à 14 kDa
  • Bonne compatibilité chimique avec les acides et bases forts dilués et les acides et bases faibles concentrés, beaucoup d’alcools et quelques matières organiques.
  • La RC standard peut tolérer la plage de pH de 2 à 12 et la plage de température de 4 à 121°C.
  • 25 feuilles/boîte
Ne pas nouer de nœuds dans la tubulure ; utiliser des bouchons
Spécification
Type de produit Membrane de dialyse en feuilles plates Spectra / Por 2
MWCO 12 à 14 kD
Membrane Spectra/Por 2
Longueur (impériale) 7,8 in
Longueur (métrique) 200 mm
Largeur (impériale) 7,8 in
Largeur (métrique) 200 mm
Dimensions (L x l) 7,8 x 7,8 in (200 x 200 mm)
Couleur Transparent
Plage de températures (impériale) 39°F à 250°F
Plage de températures (métrique) 4°C à 121°C
Quantité 25 feuilles
À utiliser avec (application) Idéal pour la séparation moléculaire, les études sur la liaison protéinique, l’élimination d’électrolytes, le dessalage