Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur ATEX, pour usage scientifique
GREENER_CHOICE
Pour un stockage en température positive sûr, précis, et ultra économe en énergie; Le réfrigérateur de laboratoire Liebherr™ avec intérieur sécurisé sans risque d'étincelles est conçu pour le stockage des produits inflammables avec une qualité de fabrication sur laquelle vous pouvez compter.
Marque:  Liebherr™ SRFFG5501
2542.01 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17849106
  • 3210.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Réfrigérateur de laboratoire ATEX pour le stockage de solvants et de réactifs, 1 section
  • Plage de température +3 / +16°C , Stabilité de température de +/- 3° testée selon FDX15-140
  • extérieur blanc, intérieur en polystyrène moulé de qualité commerciale, réfrigération assistée par ventilateur
  • Réfrigérant R 600a, puissance nominale de connexion 2,0 A, 220- 240V/50/1-ph
  • Ce modèle est destiné au stockage des produits inflammables
  • Intérieur anti-étincelles certifié ATEX
  • Affichage numérique multifonctionnel avec écran haute résolution et options de connectivité
  • Serrure de porte, charnières réversibles, porte à fermeture automatique avec position d'arrêt à 90°, poignée à levier antimicrobienne
Spécification
Afficher plus
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Liebherr™ Réfrigérateur ATEX, pour usage scientifique > Capacity (Metric): 558 L