Learn More
Thermo Scientific™ Kit de centrifugeuse Sorvall ST1 R Plus,-240 V TX-400
Ne perdez pas de temps à trouver les bons numéros de référence pour votre application ! Le kit de centrifugeuse spécifique à une application garantit une commande pratique et rapide de tous les composants nécessaires à l’exécution d’un protocole spécifique.
Marque:  Thermo Scientific™ 75016029
2221.03 EUR valable jusqu'au 2025-04-18
Utilisez le code promo "24095" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17122459
  • 14770.49€ / 1 kit
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Moteur direct à profil bas et à induction sans balais, à profil bas avec sélection de 9 accélérations, 10 taux de décélération
Less waste, Energy efficient
Numéros de référence en en paquet 75009880 (centrifugeuse),75003181 (rotor),75003655 (kit de godets), 75003656 (couvercles), 75003682 (kit d’adaptateurs), 75003683(kit d’adaptateurs)
Gamme de centrifugeuse à usage général
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
  • Thermo Scientific Sorvall , Fisherbrand , Thermo Scientific
    Profitez de tarifs spéciaux sur les meilleures centrifugeuses. Faites-nous une offre dès aujourd'hui et améliorez l'équipement de votre laboratoire. Offre limitée !
    Code promotionnel: 21629
    Expire2025-12-31
    Jours
    272
    Heures
    10
    Minutes
    12
    Secondes
    20
  • Plusieurs fabricants
    Jusqu'à 60% de réduction
    Code promotionnel24119
    Expire2025-04-30
  • Plusieurs fabricants
    Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.
    Code promotionnel: 24095
    Expire2025-04-15
    Jours
    12
    Heures
    10
    Minutes
    12
    Secondes
    20
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre 17/03/2025 et 15/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales En savoir plus
  • Plusieurs fabricants
    Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.
    Code promotionnel: 25081
    Expire2025-12-31
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de notre offre à durée limitée sur des équipements et des instruments de qualité supérieure pour améliorer vos capacités de recherche et de laboratoire.
    Code promotionnel: 24069
    Expire2025-06-30
    Jours
    88
    Heures
    10
    Minutes
    12
    Secondes
    20
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Kit de centrifugeuse Sorvall ST1 R Plus,-240 V TX-400 >