Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes Shodex Asahipak Standard NH2P
Format de colonne : Colonne standard ; Taille des pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC
Marque: Thermo Scientific™ F7630002
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Colonne standard | |
5 μm | |
Séparation LC / MS | |
150 mm | |
Sphérique | |
2 à 13 | |
4°C à 50°C | |
Amino (NH2) | |
Mode mixte | |
Base en polymère | |
HILIC |
4,6 mm | |
1,5 ml/min | |
Amino | |
1450 psi (100 bars) | |
5 μm | |
100 Å | |
L8 | |
Silice | |
Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC | |
Colonne |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 7
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes Shodex Asahipak Standard NH2P > NH2P (PVA-NH2) ; granulométrie : 5 μm ; 150 x 4,6 mm (L x dia. int.)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu