Learn More
Epredia™ Lubrification par huile pour cryostat 100 ml Epredia™ Microm
Marque: Epredia™ 350110
118.27 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Epredia™ Lubrification par huile pour cryostat 100 ml Epredia™ Microm >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu