Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solution saline tamponnée au phosphate (DPBS, 10 X), formule de Dulbecco
Utilisé comme système tampon pour maintenir les milieux de culture cellulaire dans la plage de pH physiologique. En association avec le glucose, il fournit les principales sources d’énergie du métabolisme cellulaire. Il est impliqué dans l’irrigation, le lavage et la dilution des cellules de mammifères.
Marque: Thermo Scientific Chemicals J61917.K2
78.30 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Phosphate-buffered saline (DPBS, 10X), Dulbecco's formula is used as a buffer system to maintain cell culture media in the physiological pH range. In combination with glucose, it provides the principal energy sources of cell metabolism. It is involved to irrigate, wash and dilute mammalian cells. It plays an important role in the transportation of tissue samples and as diluents in various reagent preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Température ambiante | |
Flacon en plastique | |
1L | |
Liquide |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
M16L515 | Certificat d’analyse | 24/01/2025 | J61917.K2,J61917.K3,J61917.AP |
Z28K536 | Certificat d’analyse | 21/01/2025 | J61917.K2,J61917.K3,J61917.AP |
X28K518 | Certificat d’analyse | 19/11/2024 | J61917.K2,J61917.K3,J61917.AP |
U25K507 | Certificat d’analyse | 18/09/2024 | J61917.K2,J61917.K3,J61917.AP |
U06K502 | Certificat d’analyse | 16/08/2024 | J61917.K2,J61917.K3,J61917.AP |